1.46208
Fraser Broth in 10ml Tubes
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogene, pkg of (10 mL in 17 mL tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
Synonim(y):
Fraser Broth, Full Fraser Broth, ReadyTube® Fraser Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 11290
Postać
liquid (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
ReadyTube®
opakowanie
pkg of (10 mL in 17 mL tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
pH
7.2 ( in H2O)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS