Kluczowe dokumenty
WH0011011M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLK2 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC44450, Anti-PKUALPHA, Anti-tousled-like kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLK2(11011)
Opis ogólny
Kinazy podobne do Tousled, po raz pierwszy opisane w Arabidopsis, są jądrowymi kinazami serynowo-treoninowymi, które są potencjalnie zaangażowane w regulację składania chromatyny.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TLK2 (AAH44925, 1 a.a. ~ 126 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEELHSLDPRRQELLEARFTGVGVSKGPLNSESSNQSLCSVGSLSDKEVETPEKKQNDQRNRKRKAEPYETSQGKGTPRGHKISDYFEFAGGSAPGTSPGRSVPPVARSSPQHSLSNPLPRRVEQP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)