WH0008658M1
Monoclonal Anti-TNKS antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PARP5A, Anti-PARP5a, Anti-PARPL, Anti-TIN1, Anti-TINF1, Anti-TNKS1, Anti-tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNKS(8658)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
TERKEGEVAGLDMNISQFLKSLGLEHLRDIFETEQITLDVLADMGHEELKEIGINAYGHRHKLIKGVERLLGGQQGTNPYLTFHCVNQGTILLDLAPEDKEYQSVEEE
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)