Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0010963M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STIP1 antibody produced in mouse
clone 4B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOP, Anti-IEFSSP3521, Anti-P60, Anti-STI1L, Anti-stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIP1(10963)
Opis ogólny
STIP1 jest białkiem adaptorowym, które koordynuje funkcje HSP70 (patrz HSPA1A; MIM 140550) i HSP90 (patrz HSP90AA1; MIM 140571) w fałdowaniu białek. Uważa się, że pomaga w przenoszeniu białek z HSP70 do HSP90 poprzez wiązanie zarówno HSP90, jak i HSP70 związanego z substratem. STIP1 stymuluje również aktywność ATPazy HSP70 i hamuje aktywność ATPazy HSP90, co sugeruje, że reguluje zarówno konformacje, jak i cykle ATPazy tych chaperonów (Song i Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
STIP1 (AAH02987.1, 1 a.a. ~ 543 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEQVNELKEKGNKALSVGNIDDALQCYSEAIKLDPHNHVLYSNRSAAYAKKGDYQKAYEDGCKTVDLKPDWGKGYSRKAAALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNMPNLYQKLESDPRTRTLLSDPTYRELIEQLRNKPSDLGTKLQDPRIMTTLSVLLGVDLGSMDEEEEIATPPPPPPPKKETKPEPMEEDLPENKKQALKEKELGNDAYKKKDFDTALKHYDKAKELDPTNMTYITNQAAVYFEKGDYNKCRELCEKAIEVGRENREDYRQIAKAYARIGNSYFKEEKYKDAIHFYNKSLAEHRTPDVLKKCQQAEKILKEQERLAYINPDLALEEKNKGNECFQKGDYPQAMKHYTEAIKRNPKDAKLYSNRAACYTKLLEFQLALKDCEECIQLEPTFIKGYTRKAAALEAMKDYTKAMDVYQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMSDPAMRLILEQMQKDPQALSEHLKNPVIAQKIQKLMDVGLIAIR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Carolina Carvalho da Fonseca et al.
Journal of neuroimmunology, 274(1-2), 71-77 (2014-07-22)
Factors released by glioma-associated microglia/macrophages (GAMs) play an important role in the growth and infiltration of tumors. We have previously demonstrated that the co-chaperone stress-inducible protein 1 (STI1) secreted by microglia promotes proliferation and migration of human glioblastoma (GBM) cell