Kluczowe dokumenty
SLW2140/11M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 125 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2140/11M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 185 - 240 mm
Właściwości
short stem
producent / nazwa handlowa
2140/11M
SciLabware
śr. filtra
185—240 mm
trzon dł.
122 mm
śr. zewn. trzonu
12 mm
śr. zewn. górnej części
125 mm
Opis ogólny
  • Kąt nachylenia miski 60 stopni dla precyzyjnego dopasowania bibuły filtracyjnej
  • Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)