Kluczowe dokumenty
SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2140/14M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opis
fits filter diam. 320 - 385 mm
Właściwości
short stem
producent / nazwa handlowa
2140/14M
SciLabware
śr. filtra
320—385 mm
trzon dł.
193 mm
śr. zewn. trzonu
24 mm
śr. zewn. górnej części
200 mm
Opis ogólny
  • Kąt nachylenia miski 60 stopni dla precyzyjnego dopasowania bibuły filtracyjnej
  • Wykonany z odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)