Kluczowe dokumenty
WH0008337M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIST2H2AA antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H2A, Anti-H2A.2, Anti-H2A/O, Anti-H2AFO, Anti-H2a615, Anti-histone 2, H2aa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny w struktury wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje członka rodziny histonów H2A. Transkrypty tego genu nie mają ogonów polyA, ale zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten znajduje się w klastrze histonów na chromosomie 1. Ten gen jest jednym z czterech genów histonów w klastrze, które są duplikowane; ten rekord reprezentuje kopię centromeryczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HIST2H2AA (AAH01629, 1 a.a. ~ 130 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSGRGKQGKARAKAKSRSSRAGLQFPVGRVHRLLRKGNYAERVGAGAPVYMAAVLEYLTAEILELAGNAARDNKKTRIIPRHLQLAIRNDEELNKLLGKVTIAQGVLPNIQAVLLPKKTESHHKAKGK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niraj Lodhi et al.
Nucleic acids research, 42(11), 7028-7038 (2014-05-28)
Epigenetics are the heritable changes in gene expression or cellular phenotype caused by mechanisms other than changes in the underlying DNA sequence. After mitosis, it is thought that bookmarking transcription factors remain at promoters, regulating which genes become active and
Yuri L Bunimovich et al.
PloS one, 9(8), e104125-e104125 (2014-08-08)
Efficient and adequate generation of deoxyribonucleotides is critical to successful DNA repair. We show that ataxia telangiectasia mutated (ATM) integrates the DNA damage response with DNA metabolism by regulating the salvage of deoxyribonucleosides. Specifically, ATM phosphorylates and activates deoxycytidine kinase