Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA030551
Sigma-Aldrich
Anti-SLC43A3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp762A227, Anti-Eeg1, Anti-FLJ32069, Anti-FOAP-13, Anti-PRO1659, Anti-SEEEG-1, Anti-solute carrier family 43, member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SFIFISVCSTWHVARTFLLMPRGHIPYPLPPNYSYGLCPGNGTTKEEKETAEHENRELQSKEFLSAKEETPGAGQKQELRSFWSYAFSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC43A3(29015)
Opis ogólny
Solute carrier family 43 member 3 (SLC43A3) należy do rodziny transporterów aminokwasów. Ulega ekspresji w wątrobie, nerkach, łożysku i płucach płodu. Jest uważany za ułatwiający i selektywny transporter nukleobaz purynowych. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 11q12.1.
Immunogen
solute carrier family 43, member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC43A3 (Solute carrier family 43 member 3) wspomaga komórkowy wychwyt zewnątrzkomórkowych nukleobaz purynowych we współpracy z enzymami ratunkowymi. SLC43A3 wraz z enzymami ratunkowymi pomaga we wzroście i proliferacji guza. Pomaga w absorpcji gancyklowiru (GCV) i poprawia aktywność kinazy tymidynowej wirusa opryszczki pospolitej (HSV-TK) / samobójczej terapii genowej GCV. Białko pomaga w transporcie składników odżywczych, które są niezbędne do wczesnego rozwoju i wzrostu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72623
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional identification of SLC43A3 as an equilibrative nucleobase transporter involved in purine salvage in mammals
Furukawa J, et al.
Scientific Reports, 5(6), 15057-15057 (2015)
Role of equilibrative nucleobase transporter 1/SLC43A3 as a ganciclovir transporter in the induction of cytotoxic effect of ganciclovir in a suicide gene therapy with herpes simplex virus thymidine kinase
Furukawa J, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 360(1), 59-68 (2017)
A genome-wide scan of Ashkenazi Jewish Crohn's disease suggests novel susceptibility loci
Kenny EE, et al.
PLoS Genetics, 8(3), e1002559-e1002559 (2012)
Nicholas M Ruel et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 382(3), 335-345 (2022-07-08)
6-Mercaptopurine (6-MP) is used extensively in the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) and inflammatory bowel diseases. Our laboratory determined previously, using a recombinant HEK293 cell model, that the SLC43A3-encoded equilibrative nucleobase transporter 1 (ENBT1) transports 6-MP into cells and
Nicholas M Ruel et al.
Molecular pharmacology, 95(6), 584-596 (2019-03-27)
6-Mercaptopurine (6-MP) is a nucleobase analog used in the treatment of acute lymphoblastic leukemia and inflammatory bowel disorders. However, the mechanisms underlying its transport into target cells have remained elusive. The protein encoded by SLC43A3_1 [equilibrative nucleobase transporter 1 (ENBT1)]