WH0007532M2
Monoclonal Anti-YWHAG antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-14-3-3 Gamma, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YWHAG(7532)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
TSADGNEKKIEMVRAYREKIEKELEAVCQDVLSLLDNYLIKNCSETQYESKVFYLKMKGDYYRYLAEVATGEKRATVVESSEKAYSEAHEISKEHMQPTH