Merck
T5942
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-14-3-3 θ/τ antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen 31 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole extracts of mouse 3T3, rat PC12, human Jurkat, or normal fibroblasts or bovine MDBK cells
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Pełnej długości, rekombinowany 14-3-3-2 θ/τ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,5, zawierający 50% glicerolu i 3 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsutomu Nakamura et al.
EBioMedicine, 34, 189-200 (2018-07-27)
GABAergic dysfunction underlies many neurodevelopmental and psychiatric disorders. GABAergic synapses exhibit several forms of plasticity at both pre- and postsynaptic levels. NMDA receptor (NMDAR)-dependent inhibitory long-term potentiation (iLTP) at GABAergic postsynapses requires an increase in surface GABAARs through promoted exocytosis;
Victoria C Hodgkinson et al.
Journal of proteomics, 75(4), 1276-1283 (2011-11-26)
Chemotherapy resistance is a major obstacle in effective neoadjuvant treatment for estrogen receptor-positive breast cancer. The ability to predict tumour response would allow chemotherapy administration to be directed towards only those patients who would benefit, thus maximising treatment efficiency. We