Kluczowe dokumenty
SAB2701049
Sigma-Aldrich
Anti-CDT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDT1, DUP, RIS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDT1(81620)
Opis ogólny
Czynnik licencjonowania chromatyny i replikacji DNA 1/Cdc10-zależny transkrypt 1 (CDT1), czynnik cyklu komórkowego specyficzny dla G1, należy do kompleksu przedreplikacyjnego (pre-RC). Gen CDT1 znajduje się na ludzkim chromosomie 16q24.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd zawierający sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 448 i 490 (Q9H211) CDT1 zgodnie z AAH08676
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik licencjonowania chromatyny i replikacji DNA 1/Cdc10-zależny transkrypt 1 (CDT1) jest zaangażowany w ładowanie minichromosomów (MCM) w fazie G1 cyklu komórkowego. Odgrywa kluczową rolę w licencjonowaniu pochodzenia w komórkach eukariotycznych. Jest to białko replikacyjne DNA, które stymuluje produkcję kompleksów przedreplikacyjnych i replikację w następnym cyklu komórkowym poprzez gromadzenie się pod koniec cyklu komórkowego. Mutacja genu CDT1 może powodować zespół Meiera-Gorlina, rodzaj pierwotnej karłowatości.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Ballabeni et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(30), E2848-E2853 (2013-07-10)
Cdc10-dependent transcript 1 (Cdt1) is an essential DNA replication protein whose accumulation at the end of the cell cycle promotes the formation of pre-replicative complexes and replication in the next cell cycle. Geminin is thought to be involved in licensing
Georgia Xouri et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 6(13), 1549-1552 (2007-06-30)
Within each cell cycle, a cell must ensure that the processes of selection of replication origins (licensing) and initiation of DNA replication are well coordinated to prevent reinitiation of DNA replication from the same DNA segment during the same cell
Zannel Blanchard et al.
PloS one, 9(4), e95663-e95663 (2014-05-03)
Breast cancer is the second leading cause of cancer-related deaths in women. Triple negative breast cancer (TNBC) is an aggressive subtype that affects 10-25% mostly African American women. TNBC has the poorest prognosis of all subtypes with rapid progression leading
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2701049-100UG
SAB2701049-100UL4061837271250