Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0007343M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBTF antibody produced in mouse
clone 6B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NOR90, Anti-UBF, Anti-upstream binding transcription factor, RNA polymerase I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBTF(7343)
Opis ogólny
Upstream binding factor (UBF) jest czynnikiem transkrypcyjnym wymaganym do ekspresji 18S, 5.8S i 28S rybosomalnego RNA, wraz z SL1 (kompleks TBP (MIM 600075) i wielu czynników związanych z TBP lub ′TAF′). U człowieka występują dwa polipeptydy UBF o masie 94 i 97 kD (Bell i in., 1988 [PubMed 3413483]). UBF jest fosfoproteiną jąderkową z domenami wiążącymi DNA i transaktywującymi. Specyficzne dla sekwencji wiązanie DNA z rdzeniem i elementami kontrolnymi ludzkiego promotora rRNA odbywa się za pośrednictwem kilku skrzynek HMG (Jantzen i in., 1990 [PubMed 2330041]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
UBTF (NP_055048, 551 a.a. ~ 650 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPAATNSSKKMKFQGEPKKPPMNGYQKFSQELLSNGELNHLPLKERMVEIGSRWQRISQSQKEHYKKLAEEQKQYKVHLDLWVKSLSPQDRAAYKEYIS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Sirri et al.
Journal of cell science, 129(8), 1592-1604 (2016-03-02)
Ribosome biogenesis is a fundamental multistep process initiated by the synthesis of 90S pre-ribosomal particles in the nucleoli of higher eukaryotes. Even though synthesis of ribosomes stops during mitosis while nucleoli disappear, mitotic pre-ribosomal particles persist as observed in pre-nucleolar