Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007298M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TYMS antibody produced in mouse
clone 3A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HsT422, Anti-MGC88736, Anti-TMS, Anti-TS, Anti-TSase, Anti-thymidylate synthetase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Opis ogólny
Syntaza tymidylanowa katalizuje metylację deoksyurydylanu do deoksytymidylanu przy użyciu 5,10-metylenotetrahydrofolianu (metyleno-THF) jako kofaktora. Funkcja ta utrzymuje pulę dTMP (monofosforan tymidyno-5-pierwiastkowy) krytyczną dla replikacji i naprawy DNA. Enzym ten był przedmiotem zainteresowania jako cel dla chemioterapeutyków przeciwnowotworowych. Uważa się, że jest to główne miejsce działania 5-fluorouracylu, 5-fluoro-2-prime-deoksyurydyny i niektórych analogów kwasu foliowego. Ekspresja tego genu i naturalnie występującego antysensownego transkryptu rTSalpha (GeneID:55556) zmienia się odwrotnie, gdy wzrost komórek postępuje od fazy późnego log do fazy plateau. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TYMS (AAH13919, 111 a.a. ~ 210 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ANGSRDFLDSLGFSTREEGDLGPVYGFQWRHFGAEYRDMESDYSGQGVDQLQRVIDTIKTNPDDRRIIMCAWNPRDLPLMALPPCHALCQFYVVNSELSC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bianca C Troncarelli Flores et al.
Cells, 8(7) (2019-06-30)
Neoadjuvant chemoradiation (NCRT) followed by total mesorectal excision is the standard treatment for locally advanced rectal cancer (LARC). To justify a non-surgical approach, identification of pathologic complete response (pCR) is required. Analysis of circulating tumor cells (CTCs) can be used
Virgílio Souza E Silva et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(3) (2021-04-04)
The discovery of predictive biomarkers in metastatic colorectal cancer (mCRC) is essential to improve clinical outcomes. Recent data suggest a potential role of circulating tumor cells (CTCs) as prognostic indicators. We conducted a follow-on analysis from a prospective study of
Virgílio Souza E Silva et al.
Cells, 10(6) (2021-07-03)
The heterogeneity of response to neoadjuvant chemoradiotherapy (NCRT) is still a challenge in locally advanced rectal cancer (LARC). The evaluation of thymidylate synthase (TYMS) and RAD23 homolog B (RAD23B) expression in circulating tumor cells (CTCs) provides complementary clinical information. CTCs
Yongjun Cha et al.
Anticancer research, 34(8), 4275-4280 (2014-07-31)
To identify immunohistochemical (IHC) features associated with sensitivity to lapatinib-plus-capecitabine (LX) and resistance to trastuzumab in human epidermal growth factor receptor (HER)-2-positive metastatic breast cancer. Expression levels of estrogen receptor, progesterone receptor, epidermal growth factor receptor, HER2, HER3/phosphorylated HER3 (pHER3)
Yoshifumi Matsumoto et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 86(2), 195-200 (2014-09-25)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors are particularly effective in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients harboring active EGFR mutations. However, some studies have reported survival benefits in NSCLC patients with wild-type EGFR upon erlotinib treatment. This trial