Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005914M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RARA antibody produced in mouse
clone 2C9-1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NR1B1, Anti-RAR, Anti-retinoic acid receptor, alpha
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9-1F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARA(5914)
Opis ogólny
Sygnalizacja retinoidowa jest przekazywana przez 2 rodziny receptorów jądrowych, receptor kwasu retinowego (RAR) i receptor retinoidu X (RXR; patrz MIM 180245), które tworzą heterodimery RXR/RAR. W przypadku braku ligandu, związany z DNA RXR/RARA hamuje transkrypcję poprzez rekrutację korepresorów NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848) i deacetylazy histonowej (patrz MIM 601241). Gdy ligand wiąże się z kompleksem, indukuje zmianę konformacyjną umożliwiającą rekrutację koaktywatorów, acetylotransferaz histonowych (patrz MIM 603053) i podstawowej maszynerii transkrypcyjnej. Translokacje, które zawsze wiążą się z rearanżacją genu RARA, są główną cechą ostrej białaczki promielocytowej (APL; MIM 612376). Najczęstszą translokacją jest t(15,17)(q21;q22), która łączy gen RARA z genem PML (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RARA (AAH08727, 1 a.a. ~ 462 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MASNSSSCPTPGGGHLNGYPVPPYAFFFPPMLGGLSPPGALTTLQHQLPVSGYSTPSPATIETQSSSSEEIVPSPPSPPPLPRIYKPCFVCQDKSSGYHYGVSACEGCKGFFRRSIQKNMVYTCHRDKNCIINKVTRNRCQYCRLQKCFEVGMSKESVRNDRNKKKKEVPKPECSESYTLTPEVGELIEKVRKAHQETFPALCQLGKYTTNNSSEQRVSLDIDLWDKFSELSTKCIIKTVEFAKQLPGFTTLTIADQITLLKAACLDILILRICTRYTPEQDTMTFSDGLTLNRTQMHNAGFGPLTDLVFAFANQLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLSGQPGGGGRDGGGLAPPPGSCSPSLSPSSNRSSPATHSP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kohichi Kawahara et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(2), 587-605 (2014-06-12)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative process involving amyloid-β (Aβ) peptide deposition, neuroinflammation, and progressive memory loss. Here, we evaluated whether oral administration of retinoic acid receptor (RAR)α,β agonist Am80 (tamibarotene) or specific retinoid X receptor (RXR) pan agonist HX630