Kluczowe dokumenty
WH0006716M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRD5A2 antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC138457, Anti-steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta 4-dehydrogenase alpha 2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRD5A2(6716)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko mikrosomalne ulegające ekspresji na wysokim poziomie w tkankach wrażliwych na androgeny, takich jak prostata. Kodowane białko jest aktywne w kwaśnym pH i jest wrażliwe na finasteryd, inhibitor 4-azasteroidów. Niedobory w tym genie mogą skutkować pseudohermafrodytyzmem męskim, w szczególności rzekomym spodziectwem kroczowo-mosznowym (PPSH). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SRD5A2 (NP_000339.2, 28 a.a. ~ 65 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AKPSGYGKHTESLKPAATRLPARAAWFLQELPSFAVPA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)