Kluczowe dokumenty
SAB5701357
Sigma-Aldrich
Anty-SRD5A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRD5A2(6716)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko mikrosomalne ulegające ekspresji na wysokim poziomie w tkankach wrażliwych na androgeny, takich jak prostata. Kodowane białko jest aktywne w kwaśnym pH i jest wrażliwe na finasteryd, inhibitor 4-azasteroidów. Niedobory w tym genie mogą skutkować pseudohermafrodytyzmem męskim, w szczególności rzekomym spodziectwem kroczowo-mosznowym (PPSH). [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SRD5A2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)