Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA021032
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-17-beta-HSD 1, Anti-17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1, Anti-20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, Anti-20-alpha-HSD, Anti-E2DH, Anti-Estradiol 17-beta-dehydrogenase 1, Anti-Placental 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FGVHLSLIECGPVHTAFMEKVLGSPEEVLDRTDIHTFHRFYQYLAHSKQVFREAAQNPEEVAEVFLTALRAPKPTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B1(3292)
Opis ogólny
Gen HSD17B14 (dehydrogenaza 17-β-hydroksysteroidowa 14) jest mapowany na ludzkim chromosomie 19q13.33. Należy do rodziny białek dehydrogenaz 17β-hydroksysteroidowych (17βHSD). HSD17B14 ulega silnej ekspresji w mózgu, wątrobie i łożysku. Białko lokalizuje się w cytoplazmie.
Immunogen
Estradiol 17-beta-dehydrogenase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenazy 17β-hydroksysteroidowe (17βHSD) są głównie zaangażowane w utlenianie/redukcję w pozycji C17 steroidów płciowych. HSD17B14 utlenia estradiol i testosteron do mniej bioaktywnych metabolitów steroidowych. Ludzie z wysokim poziomem HSD17B14 mają mniej miejscowych nawrotów estrogenozależnego raka piersi podczas leczenia tamoksyfenem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75157
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Sivik et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 44(13), 949-956 (2012-08-07)
17βHSD enzymes catalyze the stereospecific oxidation/reduction at carbon 17β of androgens and estrogens, and are important players in intracrine sex hormone synthesis. The biological relevance of 17βHSD14, first named retSDR3, is largely unknown. We generated and validated an antibody targeting
Germline BAX deletion in a patient with melanoma and gastrointestinal stromal tumor.
Amanda G Silva et al.
The American journal of gastroenterology, 108(8), 1372-1375 (2013-08-06)
Petra Lukacik et al.
The Biochemical journal, 402(3), 419-427 (2006-10-28)
To this day, a significant proportion of the human genome remains devoid of functional characterization. In this study, we present evidence that the previously functionally uncharacterized product of the human DHRS10 gene is endowed with 17beta-HSD (17beta-hydroxysteroid dehydrogenase) activity. 17beta-HSD
Tove Sivik et al.
PloS one, 7(7), e40568-e40568 (2012-07-14)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenases (17βHSDs) are important enzymes regulating the pool of bioactive steroids in the breast. The current study was undertaken in order to evaluate implications of 17βHSD14 in breast cancer, measuring 17βHSD14 protein expression in breast tumours. An antibody targeting