Kluczowe dokumenty
WH0005193M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX12 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-peroxisomal biogenesis factor 12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX12(5193)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny peroksyn-12. Peroksyny (PEX) są białkami niezbędnymi do budowy funkcjonalnych peroksysomów. Zaburzenia biogenezy peroksysomów (PBD) to grupa genetycznie heterogennych autosomalnych recesywnych, śmiertelnych chorób charakteryzujących się wieloma defektami funkcji peroksysomów. Zaburzenia biogenezy peroksysomów są heterogenną grupą z co najmniej 14 grupami komplementacji i z więcej niż 1 fenotypem obserwowanym w przypadkach należących do poszczególnych grup komplementacji. Chociaż cechy kliniczne pacjentów z PBD różnią się, komórki wszystkich pacjentów z PBD wykazują defekt importu jednej lub więcej klas białek macierzy peroksysomalnej do organelli. Defekty tego genu są przyczyną zespołu Zellwegera (ZWS). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PEX12 (AAH31085, 1 a.a. ~ 359 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAEHGAHFTAASVADDQPSIFEVVAQDSLMTAVRPALQHVVKVLAESNPTHYGFLWRWFDEIFTLLDLLLQQHYLSRTSASFSENFYGLKRIVMGDTHKSQRLASAGLPKQQLWKSIMFLVLLPYLKVKLEKLVSSLREEDEYSIHPPSSRWKRFYRAFLAAYPFVNMAWEGWFLVQQLRYILGKAQHHSPLLRLAGVQLGRLTVQDIQALEHKPAKASMMQQPARSVSEKINSALKKAVGGVALSLSTGLSVGVFFLQFLDWWYSSENQETIKSLTALPTPPPPVHLDYNSDSPLLPKMKTVCPLCRKTRVNDTVLATSGYVFCYRCVFHYVRSHQACPITGYPTEVQHLIKLYSPEN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)