Kluczowe dokumenty
SRP3135
Sigma-Aldrich
p16-INK-4a TAT
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for mammalian cell culture
Synonim(y):
CDK4I, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, Multiple tumor suppressor 1, p16-INK4, p16INK4A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
p16-INK-4a TAT human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
18 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (CDKN2A), znany również jako p16-INK-4a, należy do rodziny inhibitorów CDK Ink4 (inhibitor of CDK4). Jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 9p21 w locus INK4a/ alternate reading frame (ARF). Ludzki P16-INK4A jest zlokalizowany zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie, a jego ekspresja wzrasta wraz ze starzeniem się w tkankach skóry i nerek.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (CDKN2A), znany również jako p16-INK-4a, zatrzymuje progresję cyklu komórkowego poprzez hamowanie fazy S i promuje apoptozę. Kodowane białko ma antyproliferacyjną aktywność biologiczną i jest zaangażowane w szlak białkowy retinoblastoma (Rb). p16-INK-4a działa jako supresor nowotworu i odgrywa istotną rolę w starzeniu się i starzeniu komórkowym. Zwiększona ekspresja tego białka może prowadzić do różnych rodzajów nowotworów wysokiego stopnia. p16-INK-4a ułatwia również inwazję komórek i angiogenezę. Metylacja promotora p16-INK4A w popłuczynach oskrzelowych może funkcjonować jako potencjalny biomarker w diagnostyce raka płuc.
Sekwencja
EPAAGSSMEP SADWLATAAA RGRVEEVRAL LEAGALPNAP NSYGRRPIQV MMMGSARVAE LLLLHGAEPN CADPATLTRP VHDAAREGFL DTLVVLHRAG ARLDVRDAWG RLPVDLAEEL GHRDVARYLR AAAGGTRGSN HARIDAAEGP SDIPDGYGR KKRRQRRR
Postać fizyczna
Lyophilized with no additives.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antiproliferative effects of local anesthetics on mesenchymal stem cells: potential implications for tumor spreading and wound healing.
Lucchinett E
Anesthesiology (2012)
p16(Ink4a) overexpression in cancer: a tumor suppressor gene associated with senescence and high-grade tumors.
Oncogene (2011)
Expression and significance of p53, rb, p21/waf-1, p16/ink-4a, and PTEN tumor suppressors in canine melanoma.
Koenig A
Veterinary Pathology (2002)
Jinsuke Nishino et al.
Cell, 135(2), 227-239 (2008-10-30)
Stem cells persist throughout life in diverse tissues by undergoing self-renewing divisions. Self-renewal capacity declines with age, partly because of increasing expression of the tumor suppressor p16(Ink4a). We discovered that the Hmga2 transcriptional regulator is highly expressed in fetal neural
A Okamoto et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(23), 11045-11049 (1994-11-08)
Cell cycle arrest at the G1 checkpoint allows completion of critical macromolecular events prior to S phase. Regulators of the G1 checkpoint include an inhibitor of cyclin-dependent kinase, p16INK4; two tumor-suppressor proteins, p53 and RB (the product of the retinoblastoma-susceptibility