Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0004082M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCKS antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-80KL, Anti-FLJ14368, Anti-MACS, Anti-MRACKS, Anti-PKCSL, Anti-PRKCSL, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCKS(4082)
Opis ogólny
Mirystoilowany substrat kinazy C bogatej w alaninę (MARCKS) zawiera domenę N-końcową (ND), domenę efektorową (ED) i mirystoilowaną domenę MH2. Gen MARCKS jest mapowany na ludzki chromosom 6q21.
Immunogen
MARCKS (NP_002347, 2 a.a. ~ 65 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GAQFSKTAAKGEAAAERPGEAAVASSPSKANGQENGHVKVNGDASPAAESGAKEELQANGSAP
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-MARCKS produkowane u myszy zostało użyte w immunohistochemii (1:400).
Działania biochem./fizjol.
Myrystoilowany substrat kinazy C bogatej w alaninę (MARCKS) jest zaangażowany w pośredniczenie w plastyczności mózgu, odpowiedzi zapalnej, rozwoju embrionalnym i procesach regeneracji. Odgrywa również kluczową rolę w regulacji cyklu komórkowego i transporcie przezbłonowym. Różne badania wskazują na związek MARCKS z patofizjologią glejaka, raka dróg żółciowych, czerniaka i wielu innych typów nowotworów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeyuki Sugawara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(26), E5256-E5265 (2017-06-14)
Dendritic spines of Purkinje cells form excitatory synapses with parallel fiber terminals, which are the primary sites for cerebellar synaptic plasticity. Nevertheless, how density and morphology of these spines are properly maintained in mature Purkinje cells is not well understood.