Kluczowe dokumenty
WH0003162M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HMOX1 antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HO1, Anti-bK286B10, Anti-heme oxygenase (decycling) 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMOX1(3162)
Opis ogólny
Oksygenaza hemowa, niezbędny enzym w katabolizmie hemu, rozszczepia hem, tworząc biliwerdynę, która jest następnie przekształcana w bilirubinę przez reduktazę biliwerdyny i tlenek węgla, przypuszczalny neuroprzekaźnik. Aktywność oksygenazy hemowej jest indukowana przez jej substrat hem i przez różne substancje niehemowe. Oksygenaza hemowa występuje jako 2 izozymy, indukowalna oksygenaza hemowa-1 i konstytutywna oksygenaza hemowa-2. HMOX1 i HMOX2 należą do rodziny oksygenaz hemowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HMOX1 (ENSP00000216117, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MERPQPDSMPQDLSEALKEATKEVHTQAENAEFMRNFQKGQVTRDGFKLVMASLYHIYVALEEEIERNKESPVFAPVYFPEELHRKAALEQDLAFWYGPRWQEVIPYTPA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa A Allwood et al.
Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology, 23(4), 231-237 (2014-05-13)
Heme oxygenase-1 (HO-1) is a cytoprotective enzyme induced by stress. Heart failure is a condition of chronic stress-induced remodeling and is often accompanied by comorbidities such as age and hypertension. HO-1 is known to be protective in the setting of
Chenghui Zhou et al.
The Journal of surgical research, 191(1), 51-57 (2014-04-22)
The role of heme oxygenase-1 (HO-1) in the cardioprotection induced by delayed remote ischemic preconditioning (DRIPC) has not been investigated. Therefore, this study was designed to investigate whether HO-1 is involved in DRIPC-mediated cardioprotection in an isolated perfused rat heart
Zhe Wang et al.
Kidney international, 86(2), 338-349 (2014-04-11)
Rhabdomyolysis accounts for ∼10% of acute kidney injuries. In glycerol-induced myoglobinuric acute kidney injury, we found an increase in the nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) nuclear protein, a key redox-sensitive transcription factor, and Nrf2-regulated genes and proteins including
Hiroshi Hada et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(7), 2351-2360 (2014-03-13)
Intracellular heme plays versatile roles in a variety of physiological processes including mitochondrial respiration. Heme also induces the expression of genes such as heme oxygenase-1 (HO-1) by inactivating the transcription repressor Bach1 through direct binding. However, the source of heme
Naoki Mine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(9), 2215-2225 (2014-07-24)
CBP501 is an anticancer drug candidate that was investigated in two randomized phase II clinical trials for patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma (MPM). CBP501 has been shown to have two mechanisms of action