Kluczowe dokumenty
05-1245
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-O-GlcNAc, klon 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
Synonim(y):
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetyloglukozamina:polipeptyd-N-acetyloglukozaminylotransferaza, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D1.E4(10), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
glycosylation
informacje o genach
human ... OGT(8473)
Opis ogólny
O-wiązana N-acetyloglukozamina (O-GlcNAc) należy do rodziny transferaz O-GlcNAc. O-GlcNAc to potranslacyjna modyfikacja charakteryzująca się przyłączaniem N-acetyloglukozaminy do określonych grup hydroksylowych seryny/treoniny. Odgrywa ważną rolę w wykrywaniu składników odżywczych, ekspresji genów i degradacji białek. O-GlcNAc jest szeroko wyrażany w trzustce i występuje w mniejszych ilościach w mięśniach szkieletowych, sercu, mózgu i łożysku.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje O-GlcNAc.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z SANM odpowiadający ludzkiemu O-GlcNAc.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Wykrywaj O-GlcNAc przy użyciu tego przeciwciała anty-O-GlcNAc, klon 9D1.E4(10) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected O-GlcNAc on 10 µg of
O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Różne
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucose deprivation-induced increase in protein O-GlcNAcylation in cardiomyocytes is calcium-dependent.
Zou, L; Zhu-Mauldin, X; Marchase, RB; Paterson, AJ; Liu, J; Yang, Q; Chatham, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Characterization of the specificity of O-GlcNAc reactive antibodies under conditions of starvation and stress.
Reeves, RA; Lee, A; Henry, R; Zachara, NE
Analytical biochemistry null
Glycopeptide-specific monoclonal antibodies suggest new roles for O-GlcNAc.
Teo, Chin Fen, et al.
Nature chemical biology, 6, 338-343 (2010)
Yuko Tashima et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11132-11142 (2014-02-28)
The transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) to Ser or Thr in cytoplasmic and nuclear proteins is a well known post-translational modification that is catalyzed by the O-GlcNAc transferase OGT. A more recently identified O-GlcNAc transferase, EOGT, functions in the secretory pathway