Kluczowe dokumenty
SAB5700631
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HSP70produkowane u królików
Synonim(y):
HEL-S-103, HSP70, HSP70-1, HSP70-1A, HSP70.1, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.84 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
Opis ogólny
Ten bezintronowy gen koduje białko szoku cieplnego o masie 70 kDa, które należy do rodziny białek szoku cieplnego 70. W połączeniu z innymi białkami szoku cieplnego, białko to stabilizuje istniejące białka przed agregacją i pośredniczy w fałdowaniu nowo przetłumaczonych białek w cytozolu i organellach. Bierze również udział w szlaku ubikwityna-proteasom poprzez interakcję z białkiem wiążącym RNA o bogatym elemencie AU 1. Gen znajduje się w regionie głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy III, w klastrze z dwoma blisko spokrewnionymi genami, które kodują podobne białka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 540 do C-końca ludzkiego HSP70 (NP_005336.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)