Merck
SAB4200797
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HSP70produkowane u królików
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Białko przeciwszokowi cieplnemu70 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~70 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, canine, human, monkey, mouse, bovine
metody
immunoblotting: 1:250-1:500 using different cell extracts
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
Opis ogólny
Białka szoku cieplnego 70 (HSP70), znane również jako HSPA1A (rodzina białek szoku cieplnego A (Hsp70) członek 1A) lub HSPA1B (rodzina białek szoku cieplnego A (Hsp70) członek 1B), są kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 6p21.3. xHSP70 to wysoce konserwatywna rodzina białek z czterema członkami, takimi jak konstytutywny (lub kognatyczny) HSP73, indukowany stresem HSP72, białka regulowane glukozą (grp)78 i grp75. Podczas szoku termicznego HSP70 koncentrują się w jądrach komórkowych i powracają do cytoplazmy po usunięciu szoku.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z wewnętrznego regionu ludzkiego białka HSP70, sprzężony z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało zostało użyte w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu (∼70 kDa) i immunoprecypitacji. Wykrywanie pasma HSP70 przez immunoblotting jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Białka szoku cieplnego 70 (HSP70) odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi na stres, w tym stres cieplny, w każdym organizmie, w którym białka te zostały zbadane. Białka te ułatwiają również szeroki zakres procesów fałdowania, w tym fałdowanie i składanie nowo zsyntetyzowanych białek, ponowne fałdowanie nieprawidłowo sfałdowanych i zagregowanych białek, translokację błonową białek organellarnych i wydzielniczych oraz kontrolę aktywności białek regulatorowych. Ponadto HSP70 odgrywa również rolę cytoprotekcyjną w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, ALS i innych. Nieuregulowana ekspresja HSP70 prowadzi do rozwoju kilku rodzajów nowotworów, takich jak czerniak złośliwy i rak nerkowokomórkowy.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heat shock protein 70 in Alzheimer?s disease
Lu RC, et al.
BioMed Research International, 2014(21) (2014)
Hsp70 dynamics in vivo: effect of heat shock and protein aggregation
Zeng X, et al.
Journal of Cell Science, 117(21), 4991-5000 (2004)
Georgios D Lianos et al.
Cancer letters, 360(2), 114-118 (2015-02-28)
Heat shock proteins (HSPs) are an evolutionary family of proteins that act as molecular chaperones. According to their size they have been classified into the following families; HSP90, HSP70, HSP60, HSP40 and HSP27. They prevent the formation of nonspecific protein
J M Velazquez et al.
Cell, 36(3), 655-662 (1984-03-01)
The intracellular distribution of the major Drosophila heat-shock protein hsp70 was determined by indirect immunofluorescence with monoclonal antibodies. During heat shock the protein concentrates strongly in nuclei while a small quantity remains cytoplasmic. During recovery hsp70 leaves the nuclei and
M Tavaria et al.
Cell stress & chaperones, 1(1), 23-28 (1996-04-01)
The human Hsp70 family encompasses at least 11 genes which encode a group of highly related proteins. These proteins include both cognate and highly inducible members, at least some of which act as molecular chaperones. The location of cognate Hsp70s