Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1239
Sigma-Aldrich
Anti-GRP-78 Antibody, clone 1B11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
78 kDa białko regulowane glukozą, BiP, Białko szoku cieplnego 70 z rodziny białek 5, Białko szoku cieplnego z rodziny A, członek 5, Białko wiążące immunoglobulinę, Białko wiążące łańcuch ciężki immunoglobulin, Białko z rodziny HSP70 5, Chaperon retikulum endoplazmatycznego BiP, EC:3.6.4.10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 72.33 kDa
observed mol wt ~72 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, monkey, bovine, porcine, feline
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... GRP78(3309)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B11 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko regulowane glukozą 78 kDa (GRP-78). Jego celem jest epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka regulowanego glukozą 78 kDa (GRP-78).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło GRP-78 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło GRP-78 w lizatach z komórek U87-MG, RAW264.7 i NIH3T3 oraz rekombinowany ludzki GRP-78 pełnej długości (bez peptydu sygnałowego).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GRP-78 w skrawkach tkanki ludzkiej wątroby.
Analiza testu wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd GRP-78 z KD wynoszącym 9,8 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Chaperon retikulum endoplazmatycznego BiP (UniProt: P11021; znany również jako EC:3.6.4.10, 78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Binding-immunoglobulin protein, BiP, Heat shock protein 70 family protein 5, HSP70 family protein 5, Heat shock protein family A member 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein) jest kodowany przez gen HSPA5 (znany również jako GRP78) (Gene ID: 3309) u człowieka. GRP-78 jest wielofunkcyjnym, obficie występującym białkiem z rodziny Hsp70. Jednak w przeciwieństwie do innych członków tej rodziny, GRP-78 nie jest indukowany przez szok cieplny, ponieważ promotor GRP78 nie zawiera elementu szoku cieplnego. Jest on utrzymywany na stosunkowo niskim poziomie w komórce, a jego poziom znacznie wzrasta w warunkach stresowych, które wpływają na retikulum endoplazmatyczne (ER) i homeostazę wapnia. Służy jako przyzwoitka ER i występuje zarówno jako monomer, jak i homooligomer. Odgrywa kluczową rolę w fałdowaniu białek i kontroli jakości w świetle ER. Bierze udział w prawidłowym fałdowaniu białek i degradacji nieprawidłowo sfałdowanych białek poprzez interakcję z DNAJC10/ERdj5, a także działa jako kluczowy represor odpowiedzi na niesfałdowane białko (UPR), w której pośredniczy ERN1/IRE1. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę wiążącą nukleotydy (NBD; aa 125-280), domenę wiążącą substrat (aa 420-500) i krótki łącznik międzydomenowy (aa 409-419). Łącznik międzydomenowy reguluje jego aktywność chaperonową poprzez pośredniczenie w homo-oligomeryzacji. Jego aktywność chaperonowa jest regulowana przez indukowane ATP allosteryczne sprzężenie NBD i domen wiążących substrat. Wykazano, że ekspresja GRP78 jest regulowana w górę podczas wczesnej kardiogenezy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Casas, C. (2017). Front. Neurosci. 11; 177; Leung, HW., et al. (2015). J. Mol. Cell. Cardiol. 82; 228-237; Ng, DT., et al. (1992). Mol. Biol. Cell. 3(2); 143-155).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)