Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0001958M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGR1 antibody produced in mouse
clone 6E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AT225, Anti-G0S30, Anti-KROX24, Anti-NGFIA, Anti-TIS8, Anti-ZIF268, Anti-ZNF225, Anti-early growth response 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR1(1958)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny EGR białek cynkowo-palcowych typu C2H2. Jest to białko jądrowe i funkcjonuje jako regulator transkrypcji. Produkty genów docelowych, które aktywuje, są wymagane do różnicowania i mitogenezy. Badania sugerują, że jest to gen supresorowy raka. (dostarczone przez RefSeq)
Gen wczesnej odpowiedzi wzrostowej 1 (EGR1) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q31.2. Gen koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych WT-1, który zawiera trzy palce Zn Cys2His2.
Immunogen
EGR1 (NP_001955, 444 a.a. ~ 543 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SPVATSYPSPVTTSYPSPATTSYPSPVPTSFSSPGSSTYPSPVHSGFPSPSVATTYSSVPPAFPAQVSSFPSSAVTNSFSASTGLSDMTATFSPRTIEIC
Działania biochem./fizjol.
Gen wczesnej odpowiedzi wzrostowej 1 (EGR1) ułatwia odpowiedź komórkową na mitogeny, bodźce stresowe i czynniki wzrostu. Działa również jako gen supresorowy nowotworów w różnych nowotworach u ludzi. Ponadto EGR1 jest zaangażowany w bezpośrednią regulację kilku supresorów nowotworów, takich jak transformujący czynnik wzrostu β1 (TGFβ1), homolog fosfatazy i tensyny (PTEN), p53 i fibronektyna. Mutacja w genie jest związana z rozwojem zaburzeń szpikowych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The transcription factor Egr1 is a direct regulator of multiple tumor suppressors including TGFbeta1, PTEN, p53, and fibronectin.
Baron V, et al.
Cancer Gene Therapy, 13, 115-124 (2006)
Haploinsufficiency of EGR1, a candidate gene in the del(5q), leads to the development of myeloid disorders.
Joslin JM, et al.
Blood, 110, 719-726 (2007)
Genomic Organization and Chromosomal Localization of the Human Histone Deacetylase 3 Gene
Mahlknecht U, et al.
Genomics, 56, 197-202 (1999)
Tepmanas Bupha-Intr et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 293(6), H3759-H3767 (2007-10-16)
To study myocardial hypertrophy under in vitro conditions, we developed an experimental system and protocol in which mechanical conditions of isolated multicellular myocardium can be controlled while function can be continuously assessed. This in vitro culture system now allows us
Sarah A Stern et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2179-2190 (2014-03-20)
To treat cognitive disorders in humans, new effective therapies that can be easily delivered systemically are needed. Previous studies showed that a bilateral injection of insulin-like growth factor II (IGF-II) into the dorsal hippocampus of rats or mice enhances fear
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0001958M3-100UG4061832742274