Kluczowe dokumenty
05-1362
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RING1, klon 4D6
clone 4D6, from mouse
Synonim(y):
Białko kompleksu polikombinowego RING1, białko palca pierścieniowego 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RING1(6015)
Opis ogólny
RING1 należy do rodziny RING finger, której członkowie charakteryzują się domeną RING, motywem wiążącym cynk związanym z domeną palca cynkowego. Produkt genu może wiązać DNA i działać jako represor transkrypcji. Jest związany z multimerycznym kompleksem białkowym grupy polycomb. Produkt genu oddziałuje z białkami grupy polycomb BMI1, EDR1 i CBX4 i kolokalizuje się z tymi białkami w dużych domenach jądrowych. Oddziałuje z białkiem CBX4 poprzez jego bogatą w glicynę domenę C-końcową.
Specyficzność
To przeciwciało wykrywa RING1.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane GST odpowiadające RING1.
Zastosowanie
Immunocytochemia: Reprezentatywne dane partii.
W immunocytochemii na komórkach NIH/3T3 i A431 zastosowano rozcieńczenie 1:500 poprzedniej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-RING1, klon 4D6 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania RING1 znanego również jako białko kompleksu Polycomb RING1.
Jakość
Evaluated by western blot on HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected RING1 in HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~42 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine van de Werken et al.
Nature communications, 5, 5868-5868 (2014-12-19)
The different configurations of maternal and paternal chromatin, acquired during oogenesis and spermatogenesis, have to be rearranged after fertilization to form a functional embryonic genome. In the paternal genome, nucleosomal chromatin domains are re-established after the protamine-to-histone exchange. We investigated