Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004177
Sigma-Aldrich
Anti-ALDOA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fructose-bisphosphate aldolase A antibody produced in rabbit, Anti-Lung cancer antigen NY-LU-1 antibody produced in rabbit, Anti-Muscle-type aldolase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IVAPGKGILAADESTGSIAKRLQSIGTENTEENRRFYRQLLLTADDRVNPCIGGVILFHETLYQKADDGRPFPQVIKSKGGVVGIKVDKGVVPLAGTNGETTTQGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDOA(226)
Opis ogólny
Aldolaza A, fruktozo-bisfosforan (ALDOA) jest wszechobecnym enzymem glikolitycznym ulegającym ekspresji w rozwijających się zarodkach i dorosłych mięśniach. Jest zaangażowany w szeroki zakres funkcji komórkowych, takich jak utrzymanie skurczu mięśni prążkowanych, kształtu i ruchliwości komórek, organizacji włókien aktyny i procesu biosyntezy ATP.
Immunogen
Fructose-bisphosphate aldolase A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ALDOA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
W glikolizie ALDOA katalizuje odwracalną reakcję fruktozo-1,6-bisfosforanu do gliceraldehydo-3-fosforanu i fosforanu dihydroksyacetonu. Wysoki poziom ekspresji ALDOA odnotowano w różnych postaciach nowotworów złośliwych, w tym w raku płaskonabłonkowym płuc, raku nerkowokomórkowym i raku wątrobowokomórkowym. Niedobór ALDOA powoduje miopatię i niedokrwistość hemolityczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85927
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Na et al.
Therapeutics and clinical risk management, 13, 279-285 (2017-03-11)
Aldolase A (ALDOA) is a glycolytic enzyme that drives the glycolytic metabolic pathway in mammalian cells. The overexpression of ALDOA was observed in a variety of cancers including clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC). However, little was known about the clinicopathological
Hanna Kjellin et al.
PloS one, 9(2), e87951-e87951 (2014-02-06)
We have compared the microsomal protein composition of eight malignant and six benign adrenocortical tumors with proteomic methods. IGF2 had increased level in the malignant tumors, confirming previous microarray studies on the same material. Aldolase A, a glycolytic enzyme, also
Sha Du et al.
PloS one, 9(1), e85804-e85804 (2014-01-28)
Fructose-bisphosphate aldolase A (ALDOA) is a key enzyme in glycolysis and is responsible for catalyzing the reversible conversion of fructose-1,6-bisphosphate to glyceraldehydes-3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. ALDOA contributes to various cellular functions such as muscle maintenance, regulation of cell shape and
H Kishi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(23), 8623-8627 (1987-12-01)
Fructose-1,6-bisphosphate aldolase A (fructose-bisphosphate aldolase; EC 4.1.2.13) deficiency is an autosomal recessive disorder associated with hereditary hemolytic anemia. To clarify the molecular mechanism of the deficiency at the nucleotide level, we have cloned aldolase A cDNA from a patient's poly(A)+
Tamami Morisaki et al.
PloS one, 9(11), e110736-e110736 (2014-11-08)
Cancer stem cells (CSCs) are responsible for cancer progression, metastasis, and recurrence. To date, the specific markers of CSCs remain undiscovered. The aim of this study was to identify novel biomarkers of gastric CSCs for clinical diagnosis using proteomics technology.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004177-100UL4061837135170
HPA004177-25UL4061842721702