Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000861M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AML1, Anti-AML1EVI1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aB, Anti-runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX1(861)
Opis ogólny
Czynnik wiążący rdzeń (CBF) jest heterodimerycznym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się z elementem rdzeniowym wielu wzmacniaczy i promotorów. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę alfa CBF i uważa się, że jest zaangażowane w rozwój prawidłowej hematopoezy. Translokacje chromosomalne obejmujące ten gen są dobrze udokumentowane i zostały powiązane z kilkoma typami białaczki. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RUNX1 (NP_001001890.1, 210 a.a. ~ 310 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Fei Lee et al.
PloS one, 9(9), e106661-e106661 (2014-09-05)
The orchestration of histone modifiers is required to establish the epigenomic status that regulates gene expression during development. Whsc1 (Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 1), a histone H3 lysine 36 (H3K36) trimethyltransferase, is one of the major genes associated with Wolf-Hirshhorn syndrome