Merck
RAB0216
Sigma-Aldrich
Human HSP70 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonim(y):
HSP70-1, Heat shock 70 kDa protein 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/mL
standard curve range: 2.469-600 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HSPA4(3308)
Opis ogólny
The Human HSP70 (heat shock protein 70) ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human HSP70 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine. HSP70 is an important ATP-dependent cytosolic chaperone along with Hsp90. Hspa4 aids in the folding of several proteins and helps in protecting against cellular stresses such as rise in temperature. HSP70 maintains the function of the mitotic centrosome to coordinates bipolar mitotic spindle assembly. Hspa4 might compensate the loss of parkin function in mice by protecting the cells against proteolytic and mitochondrial stress. Therefore, it can serve as an important therapeutic agent for parkinson disease. Upregulation of HSPA4 is observed in parkin gene knockout mice. Hspa4 is known to be associated with tumor progression and offers resistance against many therapeutic agents. The gene is upregulated in many different types of cancer.
Immunogen
Recombinant Human HSP70
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Alcolea et al.
Neurology, 89(2), 178-188 (2017-06-09)
To analyze the clinical utility of 3 CSF biomarkers and their structural imaging correlates in a large cohort of patients with different dementia and parkinsonian syndromes within the spectrum of frontotemporal lobar degeneration (FTLD). We analyzed 3 CSF biomarkers (YKL-40
Bing Leng et al.
Neuroscience letters, 723, 134866-134866 (2020-02-29)
Cognitive decline is a common non-motor symptom of Parkinson disease (PD), and cellular prion protein (PrPC) has been suggested to play a role in this process. This study aimed to investigate the correlation between plasma exosomal prion protein and cognitive
Jie Hong et al.
Biological trace element research, 159(1-3), 269-277 (2014-04-17)
The widespread application of lanthanoids (Lns) in manufacturing industries has raised occupational and environmental health concerns about the possible increased health risks to humans exposed to Lns in their working and living environments. Numerous studies have shown that exposures to
Induction of Hsp70 in tumor cells treated with inhibitors of the Hsp90 activity: A predictive marker and promising target for radiosensitization
Kudryavtsev VA, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0173640-e0173640 (2017)
Maria Augustyniak et al.
Ecotoxicology (London, England), 26(10), 1408-1418 (2017-10-24)
Long lasting exposure of animals to stressing factor may lead to the selection of population able to cope with the stressor at lower cost than unexposed individuals. The aim of this study was to assess whether 130-generational selection of a