WH0000401M1
Monoclonal Anti-PHOX2A antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARIX, Anti-CFEOM2, Anti-FEOM2, Anti-MGC52227, Anti-NCAM2, Anti-PMX2A, Anti-paired-like (aristaless) homeobox 2a
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHOX2A(401)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDYSYLNSYDSCVAAMEASAYGDFGACSQPGGFQYSPLRPAFPAAGPPCPALGSSNCALGALRDHQPAPYSAVPYKFFPEPSGLHEKRKQ