WH0000142M1
Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PARP1 Antibody - Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse, Parp1 Antibody, Anti-ADPRT, Anti-ADPRT1, Anti-PARP, Anti-PARP1, Anti-PPOL, Anti-pADPRT1, Anti-poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP1(142)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Zastosowanie
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- high-throughput cellular thermal shift assay (CESTA HT)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane