Merck
U6758
Sigma-Aldrich
UCL 2077
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(3-Triphenylmethylaminomethyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
ciąg SMILES
C(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4cccnc4
InChI
1S/C25H22N2/c1-4-12-22(13-5-1)25(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)27-20-21-11-10-18-26-19-21/h1-19,27H,20H2
Klucz InChI
PQFNWDHABGBCHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
UCL 2077 został użyty do badań powolnej hiperpolaryzacji następczej (sAHP) w neuronach jądra przykomorowego wzgórza (PVT). UCL 2077 został również wykorzystany do badania jego wpływu na wzrost pobudliwości komórek piramidowych hipokampa.
Działania biochem./fizjol.
UCL 2077 jest blokerem kanału powolnej hiperpolaryzacji następczej (sAHP).
Uwaga dotycząca przygotowania
UCL 2077 jest rozpuszczalny w DMSO w stężeniu >20 mg/ml i jest nierozpuszczalny w wodzie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mala M Shah et al.
Molecular pharmacology, 70(5), 1494-1502 (2006-08-01)
The slow afterhyperpolarization (sAHP) in hippocampal neurons has been implicated in learning and memory. However, its precise role in cell excitability and central nervous system function has not been explicitly tested for 2 reasons: 1) there are, at present, no
Li Zhang et al.
Journal of neurophysiology, 104(4), 2052-2062 (2010-08-20)
Thalamic paraventricular nucleus (PVT) neurons exhibit a postburst apamin-resistant slow afterhyperpolarization (sAHP) that is unique to midline thalamus, displays activity dependence, and is abolished in tetrodotoxin. Analysis of the underlying sI(AHP) confirmed a requirement for Ca(2+) influx with contributions from
James D Angstadt et al.
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology, 203(8), 613-633 (2017-05-13)
Postinhibitory rebound (PIR) responses in leech dorsal excitatory motor neurons (cell DE-3) are eliminated by Ca