Merck
SML0524
Sigma-Aldrich
ML277
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-N-[4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperidine-2-carboxamide, (R)-N-(4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-1-tosylpiperidine-2-carboxamide, CID-53347902, VU0458298-2, VU0458298-3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cnc(NC(=O)[C@H]3CCCCN3S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)s2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-16-6-12-19(13-7-16)32(28,29)26-14-4-3-5-20(26)22(27)25-23-24-15-21(31-23)17-8-10-18(30-2)11-9-17/h6-13,15,20H,3-5,14H2,1-2H3,(H,24,25,27)/t20-/m1/s1
Klucz InChI
UKSXJENCMIVQMU-HXUWFJFHSA-N
Zastosowanie
ML277 został użyty jako aktywator KCNQ1 do leczenia komórek w teście przerzutów do płuc.
Działania biochem./fizjol.
ML277 jest silnym aktywatorem kanałów KCNQ1 (Kv7.1) z >100-krotną selektywnością w stosunku do KCNQ2 i KCNQ4 i brakiem aktywności wobec kanału potasowego hERG do 30 μM. KCNQ1 jest bramkowanym napięciem kanałem potasowym wymaganym do fazy repolaryzacji potencjału czynnościowego serca. Mutacje w genie KCNQ1 są związane z zespołem długiego QT (LQTS), zaburzeniem, w którym mięśnie serca potrzebują więcej czasu na regenerację po każdym uderzeniu serca i mogą prowadzić do niebezpiecznych arytmii, takich jak migotanie przedsionków. Aktywatory kanałów KCNQ1 mogą mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu LQTS. ML277 jest pierwszym selektywnym i silnym aktywatorem, którego EC50 wynosi 260 nM.
ML277 jest silnym aktywatorem kanałów KCNQ1 (Kv7.1) z >100-krotną selektywnością w stosunku do KCNQ2 i KCNQ4.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Potassium Channels w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohong Wei et al.
PloS one, 13(3), e0192122-e0192122 (2018-03-27)
Pre-eclampsia is associated with altered maternal and placental vascular reactivity. Kv7 channels (encoded by KCNQ 1-5 genes) are a potential contributor to the regulation of vascular tone in CPAs (chorionic plate arteries) during normal pregnancy. The aim of this study
Gaelle Lentini et al.
PloS one, 12(12), e0189556-e0189556 (2017-12-16)
During the infection process, Apicomplexa discharge their secretory organelles called micronemes, rhoptries and dense granules to sustain host cell invasion, intracellular replication and to modulate host cell pathways and immune responses. Herein, we describe the Toxoplasma gondii Deg-like serine protein
Hypermethylated KCNQ1 acts as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma
Fan H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 503(4), 3100-3107 (2018)
Dmitry Tsvetkov et al.
British journal of pharmacology, 174(2), 150-162 (2016-12-22)
K We used Kcnq1 R-L3 produced similar concentration-dependent relaxations (EC We conclude that K
Haiyan Fan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(4), 3100-3107 (2018-08-27)
Potassium (K+) channels are dysregulated in tumor tissues and functionally these channels contribute significantly to the malignant phenotypes of the cancer cells, including cell apoptosis, chemo- and radio-resistance, proliferation, and migration. However, little is known about the potential implications of
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.