TTRT96P150W-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, PCR clean, volume 150 μL, white plate (white wells), pack of 25
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene wells
white plate (white wells)
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
PCR clean
Skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951022015 NA Only
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
150 μL
pojemność robocza
150 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Białe studzienki dla lepszego odbicia
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Podniesione krawędzie dla skutecznego uszczelnienia
- Ramy ze spódnicą i półspódnicą
- Optymalny transfer ciepła dzięki zmniejszonej grubości ścianek
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
- Dostępne wersje PCR clean i Eppendorf Forensic DNA Grade s
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP951022015-25EA | 4061835085897 |