MERS03USBD0N
712 Klucz sprzętowy USB ERS 3.0 Wifi
External USB WiFi dongle for Millicell ERS 3.0 Voltohmmeter.
Synonim(y):
Klucz USB Wi-Fi, Klucz sprzętowy Wi-Fi
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
linia produktu
Millicell®
Opis ogólny
Cyfrowy woltomierz 712 ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich konfluencję. Zewnętrzny adapter USB WiFI EDIMAX jest dołączony do każdego zakupu pełnego systemu. Klucz sprzętowy może wykorzystywać dowolny z trzech portów USB urządzenia do łączenia się z siecią bezprzewodową.
Zastosowanie
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MERS03USBD0N |