Kluczowe dokumenty
EP0030132700
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
white, volume 150 μL, PCR clean, conical bottom white wells, low profile, pkg of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom white wells
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
autoclavable 120 °C
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030132700
rozmiar
96 well
pojemność
150 μL
kolor
white
Opis ogólny
Białe studzienki płytek do PCR w czasie rzeczywistym twin.tec firmy Eppendorf zwiększają odbicie światła fluorescencyjnego w testach PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) i innych testach fluorescencyjnych. Zwiększona fluorescencja tych wyspecjalizowanych płytek qPCR poprawia czułość testów, jednocześnie poprawiając powtarzalność i spójność wyników.
Cechy i korzyści
  • Białe studzienki dla lepszego odbicia
  • Wysoka stabilność mechaniczna
  • Podniesione krawędzie dla skutecznego uszczelnienia
  • Ramy ze spódnicą i półspódnicą
  • Optymalny transfer ciepła dzięki zmniejszonej grubości ścianek
  • Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
  • Dostępne wersje PCR clean i Eppendorf Forensic DNA Grade s
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)