Kluczowe dokumenty
TT38440SC-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, pack of 25
Synonim(y):
Płytka EIA/RIA, płytka immunologiczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
colorless wells
polypropylene wells
rozmiar dołka
384
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
PCR clean
skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020702 (NA)
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność
40 μL
pojemność robocza
40 μL
Opis ogólny
Płytki do PCR Eppendorf 10328 są wyposażone w cienkościenne studzienki z polipropylenu, które zapewniają doskonałe przenoszenie ciepła do próbki, a także mocne poliwęglanowe ramki zwiększające trwałość. Podniesione brzegi dołków płytek twin.tec zapewniają skuteczne uszczelnienie, minimalizując możliwość zanieczyszczenia krzyżowego. Płytki PCR 10328 gwarantują maksymalną pewność wyników.
Płytki do PCR twin.tec firmy Eppendorf łączą w sobie wyjątkowo cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniające optymalny transfer ciepła do próbki z wytrzymałymi ramkami z poliwęglanu zapewniającymi wysoką sztywność. Dzięki podniesionym krawędziom dołków, płytki twin.tec umożliwiają wysoce skuteczne uszczelnienie w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.
Zastosowanie
Eppendorf 10328 PCR Plates 384 są odpowiednie do stosowania w:
  • standardowej reakcji PCR
  • PCR w czasie rzeczywistym
  • PCR o wysokiej przepustowości
  • obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
  • Ulepszona konstrukcja obręczy w celu optymalizacji kodów kreskowych i usprawnienia zautomatyzowanych procesów roboczych.
  • Możliwość sztaplowania
  • Zgodność z zalecanymi wytycznymi dotyczącymi zajmowanej powierzchni dla środowisk małych serwerów biznesowych (SBS).
  • Pasuje do popularnych termocyklerów 384-dołkowych, takich jak Eppendorf Mastercycler X50 i Mastercycler nexus.
  • Maksymalna objętość dołka 40 µL
  • Kod kreskowy jest dostępny na żądanie dla wariantów z osłoną i pół-osłoną.
  • Zaprojektowane do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym z matrycą 10349, aby przyspieszyć identyfikację próbki i zmniejszyć liczbę błędów pipetowania.
  • Płytki Eppendorf 10328 PCR są "PCR clean" i zostały przetestowane seryjnie.
  • Nie zawierają zanieczyszczeń PCR, w tym DNA, DNAzy, RNAzy i inhibitorów PCR.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP951020702-25EA4061835085835