Key Documents
EP0030129342
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 384 wells
384, skirted, colorless plate, conical bottom colorless wells, PCR clean, pkg of 10 ea, colorless
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless plate
conical bottom colorless wells
Właściwości
PCR clean
skirt
384, skirted
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129342
rozmiar
384 wells
kolor
colorless
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG