Kluczowe dokumenty
TMO342002-9025
Nalgene® sterile diagnostic bottle
high-density polyethylene, bottle capacity 8 mL, natural, case of 980 ea
Synonim(y):
butelka z zestawem testowym, plastikowa butelka o małej pojemności
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
natural
sterylność
sterile
opakowanie
case of 980 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 342002-9025
pojemność butelki
8 mL
Opis ogólny
Butelki diagnostyczne Nalgene HDPE z zamknięciem firmy Thermo Scientific umożliwiają pakowanie niewielkich objętości. Butelki mogą być używane w zestawach testowych i są pakowane w termokurczliwe tacki SBS dla łatwej obsługi. Tacki mogą być używane jako pomoc przy napełnianiu maszyn. Butelki są dostarczane z zamknięciami bez wkładki, która może się marszczyć.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)