Kluczowe dokumenty
TMO312009-0008
Nalgene® rectangular bottle
high-density polyethylene, bottle volume 250 mL, amber, case of 250 ea
Synonim(y):
nieprzezroczysta butelka Amber, światłoczuła butelka do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
rectangular bottle
opakowanie
case of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312009-0008
objętość butelki
250 mL
kolor
amber
Opis ogólny
Prostokątne, nieprzezroczyste, bursztynowe butelki HDPE z zamknięciem Thermo Scientific Nalgene chronią wrażliwe na światło ciecze lub suche materiały. Ochrona przed promieniowaniem UV łączy się z oszczędnością miejsca. Jednolite ścianki z polietylenu o wysokiej gęstości są odporne na pęknięcia lub przebicia i mają doskonałą odporność chemiczną na większość kwasów, zasad i alkoholi. Butelki zapewniają szczelność†, gdy są używane z nieprzezroczystymi polipropylenowymi zamknięciami Nalgene.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)