Kluczowe dokumenty
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
Synonim(y):
prowadnice komorowe, szkiełka mikroskopowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Materiały
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
sterylność
sterile
sterile
jakość
CE marked
opakowanie
case of 96 ea
case of 96
producent / nazwa handlowa
Nunc 155411
dł. × szerokość
57 mm × 25 mm
rozmiar komory
8
przydatność
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Opis ogólny
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Informacje prawne
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO155411