TMO155361
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 1 mm × 25 mm, chamber size 1, sterile, case of 96 ea
Synonim(y):
prowadnice komorowe, szkiełka mikroskopowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
sterylność
sterile
sterile
jakość
CE marked
opakowanie
case of 96 ea
case of 96
producent / nazwa handlowa
Nunc 155361
dł. × szerokość
1 mm × 25 mm
rozmiar komory
1
przydatność
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Opis ogólny
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)