Kluczowe dokumenty
Z734535
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
1 well, polystyrene chamber, 1.5 borosilicate coverglass, 8.6 cm2/well, 96/cs
Synonim(y):
prowadnice komorowe, szkiełka mikroskopowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
sterylność
non-sterile
sterile
jakość
CE marked
opakowanie
case of 96
producent / nazwa handlowa
Nunc 155360
szer. × dł.
25 mm × 75 mm
powierzchnia dołka
8.6 cm2
dołki
1
pojemność robocza
2.0-4.5 mL
przydatność
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Opis ogólny
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Informacje prawne
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)