Kluczowe dokumenty
T0825
Anti-Transportin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone D45, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-IPO2, Anti-KPNB2, Anti-MIP, Anti-MIP1, Anti-TRN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D45, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, rat, human, bovine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa nuclear extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNPO1(3842)
mouse ... Tnpo1(238799)
rat ... Tnpo1(309126)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)