Kluczowe dokumenty
SYNS371010
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 1000 μL
Synonim(y):
Synthware S371010, glass sample syringe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
needle Bevel Tip
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S371010
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Microliter Sample Syringe, Capacity: 1000ul
Zastosowanie
kemetch; synthware; syringe; microliter
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)