SYNP170003D
8629 Zbiornik ciśnieniowy z okrągłym dnem i powłoką ochronną
bottle capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P170003D, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
bushing type #15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P170003D
śr. zewn. × dł.
60 mm × 100 mm
pojemność butelki
150 mL
Opis ogólny
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, Rb, 150mL, #15, 60X100mm, osłona ochronna, temp. pracy od -40°C do 80°C, zawiera akcesoria: B100015 + R111Ep
Zastosowanie
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; okrągłe dno
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP170003D-1EA | 4065270932082 |