SYNP160003D
Synthware™ cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 38 mL, O.D. × L 26 mm × 135 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P160003D, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
bushing type #15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P160003D
śr. zewn. × dł.
26 mm × 135 mm
pojemność butelki
38 mL
Opis ogólny
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, cylindryczny, 38mL, #15, 26X135mm, osłona ochronna, temp. pracy -40A°C do 80A°C, zawiera akcesoria: B100015 + R111EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; cylindryczny
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)