Kluczowe dokumenty
SYNB141000
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
Synonim(y):
Synthware B141000, szklana butelka z podziałką i zakrętką
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
clear bottle
red polypropylene cap
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech B140100
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
GL45 Butelka na nośniki danych z kolorowymi zakrętkami, 1000 ml, zawiera akcesoria: GL45-C
Zastosowanie
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNB141000-1EA4065270931597