Z760579
Ohaus® Explorer® precision balance
Model EX1103, weighing capacity 1100 g, precision: 0.001 g, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Synonim(y):
wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CSA approved
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83021350
zakres pomiaru nośności
1100 g, precision: 0.001 g
platforma śr. × śr.
90 mm × 3.5 in.
Opis ogólny
Dostarczany z 2-pinową wtyczką europejską Schuko i 3-pinową wtyczką brytyjską.
Explorer zapewnia dokładne wyniki w ciągu kilku sekund, poprawiając wydajność operatora, produktywność i przepustowość, z czasem stabilizacji do 50% krótszym. Bezramowa, odchylana konstrukcja zapewnia swobodny dostęp do komory ważenia.
Obszerne wejście boczne o wymiarach 160 mm x 240 mm umożliwia swobodne umieszczanie i wyjmowanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń w komorze ważenia. Szkło z powłoką antystatyczną pomaga rozproszyć ładunki elektrostatyczne w komorze ważenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki ważenia.
Obszerne wejście boczne o wymiarach 160 mm x 240 mm umożliwia swobodne umieszczanie i wyjmowanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń w komorze ważenia. Szkło z powłoką antystatyczną pomaga rozproszyć ładunki elektrostatyczne w komorze ważenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki ważenia.
- Intuicyjne oprogramowanie: Łatwe w użyciu oprogramowanie graficzne z 14 aplikacjami, wirtualnymi klawiaturami QWERTY i numerycznymi oraz wskaźnikiem masy poniżej minimum.
- Osłona przed przeciągami: Osłona przeciwwiatrowa Explorer zapewnia szeroki dostęp i widoczność komory ważenia i posiada antystatyczne szkło powlekane.
- Modułowa konstrukcja: Modułowa konstrukcja wagi Explorer obejmuje kolorowy wyświetlacz dotykowy, który można oddzielić od podstawy ważącej.
- USB i RS232 oraz opcjonalny trzeci port RS232 lub Ethernet
- Szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwiatrowa z klapką
- Zgodność z CSA
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z760579-1EA | 4061834790693 |